4'-Fluor-3'-methylacetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 889 DKK
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluor-3'-methylacetophenon 95%
4'-Fluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Molekylvægt: 152.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972879
CAS-nummer: 369-32-4