4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 731 DKK
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201069
CAS-nummer: 1373920-61-6