(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302112-1G PC302112-5G PC302112-25G
APOSPC302112-1GEA 218 DKK
APOSPC302112-1G APOSPC302112-5G APOSPC302112-25G
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049318
CAS-nummer: 407640-40-8