4'-Fluor-2'-methylacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 1380 DKK
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluor-2'-methylacetophenon
4'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00028041
CAS-nummer: 446-29-7