4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 523 DKK
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393778
CAS-nummer: 1261791-05-2