4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302100-1G PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA 872 DKK
APOSPC302100-1G APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660190
CAS-nummer: 886497-93-4