3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302099-1G PC302099-5G
APOSPC302099-1GEA 752 DKK
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekylvægt: 269.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398596
CAS-nummer: 853367-87-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III