3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 578 DKK
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110997
CAS-nummer: 945003-38-3