2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302097-1G
PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA
523
DKK
APOSPC302097-1G
APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesyre 97%
2,4,6-Trifluor-3-methoxybenzoesyre
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Smeltepunkt: 100…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660225 CAS-nummer: 886499-94-1 |