3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 741 DKK
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185684
CAS-nummer: 1214385-02-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III