3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302094-1G PC302094-5G PC302094-10G
APOSPC302094-1GEA 752 DKK
APOSPC302094-1G APOSPC302094-5G APOSPC302094-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185677
CAS-nummer: 1214384-89-0