3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 632 DKK
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213636
CAS-nummer: 771573-02-5