3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 262 DKK
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116354
CAS-nummer: 924817-93-6