3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 186 DKK
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660172
CAS-nummer: 86225-73-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III