3',6'-Dichlor-2'-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 785 DKK
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dichlor-2'-Fluoracetophenon 98%
3',6'-Dichlor-2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molekylvægt: 207.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025392
CAS-nummer: 916420-72-9