3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302085-1G PC302085-5G PC302085-10G
APOSPC302085-1GEA 1360 DKK
APOSPC302085-1G APOSPC302085-5G APOSPC302085-10G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115915
CAS-nummer: 105969-16-2
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III