2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302079-1G PC302079-5G PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA 942 DKK
APOSPC302079-1G APOSPC302079-5G APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832325
CAS-nummer: 1017779-01-9