2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC302075-1G
PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA
1970
DKK
APOSPC302075-1G
APOSPC302075-5G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formel:
C₈H₁₀FN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06213635 CAS-nummer: 771573-01-4 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |