2-Fluor-p-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-3-fluoroanisole
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 164 DKK
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluor-p-anisidin 98%
2-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141.15 g/mol
Smeltepunkt: 48…51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047827
CAS-nummer: 458-52-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III