2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302072-25G PC302072-5G PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA 1980 DKK
APOSPC302072-25G APOSPC302072-5G APOSPC302072-1G
2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril 98%
2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660175
CAS-nummer: 886501-33-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III