(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302071-1G PC302071-5G
APOSPC302071-1GEA 872 DKK
APOSPC302071-1G APOSPC302071-5G
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519350
CAS-nummer: 1092461-09-0