5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 436 DKK
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660352
CAS-nummer: 89223-58-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III