4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC302063-1G
PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA
818
DKK
APOSPC302063-1G
APOSPC302063-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇F₄NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660254 CAS-nummer: 886501-20-8 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |