(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 251 DKK
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.59 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116012
CAS-nummer: 22902-86-9