4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 436 DKK
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₄F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201020
CAS-nummer: 438050-19-2