3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 164 DKK
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972703
CAS-nummer: 1092460-79-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III