2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 262 DKK
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molekylvægt: 201.15 g/mol
Smeltepunkt: 30…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409082
CAS-nummer: 34636-92-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III