2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302029-1G PC302029-5G PC302029-10G PC302029-25G PC302029-100G
APOSPC302029-1GEA 942 DKK
APOSPC302029-1G APOSPC302029-5G APOSPC302029-10G APOSPC302029-25G APOSPC302029-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832350
CAS-nummer: 1017779-14-4