2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302020-1G PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA 774 DKK
APOSPC302020-1G APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₈F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660359
CAS-nummer: 886761-80-4