2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 774 DKK
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₈F₄O
Molekylvægt: 208.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660358
CAS-nummer: 886761-79-1