2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302016-1G PC302016-5G PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA 654 DKK
APOSPC302016-1G APOSPC302016-5G APOSPC302016-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂Cl₂F₃N
Molekylvægt: 240.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519347
CAS-nummer: 1092461-02-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III