2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 698 DKK
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molekylvægt: 230.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226279
CAS-nummer: 6656-72-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III