2,3-Difluor-6-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 907 DKK
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluor-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluor-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116024
CAS-nummer: 186306-70-7