2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302009-1G PC302009-250MG
APOSPC302009-1GEA 5400 DKK
APOSPC302009-1G APOSPC302009-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116022
CAS-nummer: 886501-77-5