2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302008-1G PC302008-5G
APOSPC302008-1GEA 1080 DKK
APOSPC302008-1G APOSPC302008-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115987
CAS-nummer: 886500-75-0
UN nummer: 3259
ADR: 8,III