(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 785 DKK
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)eddikesyre 97%
(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115875
CAS-nummer: 886497-57-0