2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 230 DKK
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660356
CAS-nummer: 883267-70-7