2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 933 DKK
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972479
CAS-nummer: 886761-76-8