2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G
PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA
2080
DKK
APOSPC3020-25G
APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄FN₃O₄ Molekylvægt: 201.11 g/mol Smeltepunkt: 185…190 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007150 CAS-nummer: 367-81-7 |