α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 523 DKK
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluen 99%
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluen
Formel: C₇H₃F₃N₂O₄
Molekylvægt: 236.11 g/mol
Kogepunkt: 127…129 °C/9mmHg
Smeltepunkt: 47…52 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007233
CAS-nummer: 401-99-0
EINECS: 206-935-2