4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 383 DKK
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formel: C₁₄H₆F₈
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000314
CAS-nummer: 26475-18-3