2-Fluor-5-nitrophenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3014-25G PC3014-5G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 1170 DKK
APOSPC3014-25G APOSPC3014-5G APOSPC3014-100G
2-Fluor-5-nitrophenylboronsyre
2-Fluor-5-nitrophenylboronsyre
Formel: C₆H₅BFNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03092929
CAS-nummer: 819849-20-2