Cinacalcet hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301203-1G PC301203-5G
APOSPC301203-1GEA 461 DKK
APOSPC301203-1G APOSPC301203-5G
Cinacalcet hydrochloride
Cinacalcet hydrochloride
Formel: C₂₂H₂₂F₃N·HCl
MDL Number: MFCD08067750
CAS-nummer: 364782-34-3