5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 218 DKK
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Kogepunkt: 105,5…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128900
CAS-nummer: 112110-07-3