3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 2880 DKK
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
Smeltepunkt: 237…242 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115668
CAS-nummer: 409108-13-0