(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-((6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol
PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 1870 DKK
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703547
CAS-nummer: 1086376-61-5