2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 164 DKK
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smeltepunkt: 168…171 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095100
CAS-nummer: 352534-79-3