4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 414 DKK
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formel: C₄H₂F₃IN₂
Smeltepunkt: 137…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064883
CAS-nummer: 866638-72-4