4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 818 DKK
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774164
CAS-nummer: 874839-13-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III