6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 1040 DKK
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258865
CAS-nummer: 1018828-69-7